1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
|
Synonyms:
1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
193453-100G
193453-1KG
193453-25G
SIAL193453-100GEA
1280
CZK
SIAL193453-100G
SIAL193453-1KG
SIAL193453-25G
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Vzorec:
C₅H₁₀N₂O MW: 114,15 g/mol Bod varu: 225,5 °C (1013 hPa) Bod tání: 8 °C Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 93 °C |
MDL Number:
MFCD00003188 CAS číslo: 80-73-9 EINECS: 201-304-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03275 |