Tisk…
2-(2-Aminophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(2-Aminophenyl)ethyl alcohol, 2-Aminophenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
192600-5G 192600-25G
SIAL192600-5GEA 4790 CZK
SIAL192600-5G SIAL192600-25G
2-(2-Aminophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 89 °C
Hustota: 1,045 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00007754
CAS číslo: 5339-85-5
EINECS: 226-275-9