Tisk…
Acrolein dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
190543-25ML 190543-5ML
SIAL190543-25MLEA 9900 CZK
SIAL190543-25ML SIAL190543-5ML
Acrolein dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Acrolein dimethyl acetal
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 89 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,862 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008632
CAS číslo: 6044-68-4
EINECS: 227-936-4
UN: 3384
ADR: 6.1,I