Tisk…
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
188255-25G 188255-5G
SIAL188255-25GEA 9420 CZK
SIAL188255-25G SIAL188255-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 90…92 °C
MDL Number: MFCD00002902
CAS číslo: 501-94-0
EINECS: 207-930-8