2-(3-Methoxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Methoxyphenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
187933-1G
187933-25G
187933-5G
SIAL187933-1GEA
2420
CZK
SIAL187933-1G
SIAL187933-25G
SIAL187933-5G
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002893 CAS číslo: 5020-41-7 EINECS: 225-705-2 |