Tisk…
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Methoxyphenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
187933-1G 187933-25G 187933-5G
SIAL187933-1GEA 2420 CZK
SIAL187933-1G SIAL187933-25G SIAL187933-5G
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
MDL Number: MFCD00002893
CAS číslo: 5020-41-7
EINECS: 225-705-2