2-(2-Methoxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
187925-1G
187925-5G
SIAL187925-1GEA
1750
CZK
SIAL187925-1G
SIAL187925-5G
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004512 CAS číslo: 7417-18-7 EINECS: 231-029-9 |