Tisk…
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
187925-1G 187925-5G
SIAL187925-1GEA 1750 CZK
SIAL187925-1G SIAL187925-5G
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
MDL Number: MFCD00004512
CAS číslo: 7417-18-7
EINECS: 231-029-9