Tisk…
n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
186171-100ML 186171-18L 186171-50ML 186171-800ML 186171-8L
SIAL186171-100MLEA 2830 CZK
SIAL186171-100ML SIAL186171-18L SIAL186171-50ML SIAL186171-800ML SIAL186171-8L
n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Vzorec: C₄H₉Li
Hustota: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –22 °C
MDL Number: MFCD00009414
CAS číslo: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I