Furfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
185930-1KG
185930-250G
185930-50G
SIAL185930-1KGEA
1580
CZK
SIAL185930-1KG
SIAL185930-250G
SIAL185930-50G
Furfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Furfurylalkohol
Vzorec:
C₅H₆O₂ Bod varu: 171 °C (1013 hPa) Bod tání: –31 °C Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003252 CAS číslo: 98-00-0 EINECS: 202-626-1 UN: 2874 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,04326 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...