Ethylchlorformiát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Chloroformic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
185892-100G
185892-500G
185892-5G
SIAL185892-100GEA
1090
CZK
SIAL185892-100G
SIAL185892-500G
SIAL185892-5G
Ethylchlorformiát, Sigma-Aldrich®
Ethylchlorformiát
Vzorec:
C₃H₅ClO₂ Bod varu: 93 °C (1013 hPa) Bod tání: –81 °C Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 10 °C |
MDL Number:
MFCD00000644 CAS číslo: 541-41-3 EINECS: 208-778-5 UN: 1182 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,03831 |