Tisk…
2-(4-Bromophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Bromophenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
183431-10G 183431-1G
SIAL183431-10GEA 4560 CZK
SIAL183431-10G SIAL183431-1G
2-(4-Bromophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.06
Bod varu: 275
Bod tání: 36…38 °C
Hustota: 1.4678 g/cm³ (28.5 °C)
MDL Number: MFCD00002897
CAS číslo: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7