2-(4-Chlorophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Chlorophenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
183423-10G
183423-50G
SIAL183423-10GEA
2530
CZK
SIAL183423-10G
SIAL183423-50G
2-(4-Chlorophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Chlorophenyl)ethanol
Vzorec:
C₈H₉ClO MW: 156.61 Bod varu: 259 Hustota: 1.189 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00002899 CAS číslo: 1875-88-3 EINECS: 217-506-4 |