1-Dodecyl-3-methylimidazolium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
18289-50G-F
18289-5G-F
SIAL18289-50G-FEA
29920
CZK
SIAL18289-50G-F
SIAL18289-5G-F
1-Dodecyl-3-methylimidazolium iodide, Sigma-Aldrich®
1-Dodecyl-3-methylimidazolium iodide
Vzorec:
C₁₆H₃₁IN₂ MW: 378,34 g/mol |
CAS číslo:
81995-09-7 |