Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
18122-50G-F 18122-5G-F
SIAL18122-50G-FEA 45710 CZK
SIAL18122-50G-F SIAL18122-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Vzorec: C₈H₁₅F₆N₂P
MW: 284,18 g/mol
Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼6 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD03093295
CAS číslo: 174501-64-5