Tisk…
N-Aminophthalimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Aminoisoindoline-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
178314-25G 178314-5G
SIAL178314-25GEA 6440 CZK
SIAL178314-25G SIAL178314-5G
N-Aminophthalimide, Sigma-Aldrich®
N-Aminophthalimide
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Bod varu: 391 °C (1013 hPa)
Bod tání: 203…206 °C
MDL Number: MFCD00005895
CAS číslo: 1875-48-5
EINECS: 217-505-9