Isobutyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Chloroformic acid isobutyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
177989-100G
177989-25G
SIAL177989-100GEA
1460
CZK
SIAL177989-100G
SIAL177989-25G
Isobutyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl chloroformate
Vzorec:
C₅H₉ClO₂ MW: 136,58 g/mol Bod varu: 128,7 °C (1013 hPa) Bod tání: –80 °C Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 30 °C |
MDL Number:
MFCD00000642 CAS číslo: 543-27-1 EINECS: 208-840-1 UN: 2742 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05156 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...