Tisk…
3-Bromofuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
176524-10G 176524-2.5G
SIAL176524-10GEA 11510 CZK
SIAL176524-10G SIAL176524-2.5G
3-Bromofuran, Sigma-Aldrich®
3-Bromofuran
Vzorec: C₄H₃BrO
MW: 146,97 g/mol
Bod varu: 103 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,6957 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00005347
CAS číslo: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6