Tisk…

Ethylbromacetát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Bromoacetic ethyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ200

17020-100ML 17020-1L 17020-500ML
SIAL17020-100MLEA 1320 CZK
SIAL17020-100ML SIAL17020-1L SIAL17020-500ML
Ethylbromacetát, Sigma-Aldrich®
Ethylbromacetát
Vzorec: BrCH₂COOCH₂CH₃
MW: 167 g/mol
Bod varu: 159 °C (1013 hPa)
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
MDL Number: MFCD00000191
CAS číslo: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR