(4-Methoxyphenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
169986-100G
169986-25G
SIAL169986-100GEA
2590
CZK
SIAL169986-100G
SIAL169986-25G
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec:
C₉H₉NO Bod varu: 286 °C (1013 hPa) Bod tání: 8 °C Hustota: 1,085 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 117 °C |
MDL Number:
MFCD00001919 CAS číslo: 104-47-2 EINECS: 203-206-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...