Tisk…
Di-tert-butyl peroxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Luperox(R) DI, tert-Butyl peroxide, tert-Butyl peroxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
168521-1L 168521-250ML 168521-5ML
SIAL168521-1LEA 6680 CZK
SIAL168521-1L SIAL168521-250ML SIAL168521-5ML
Di-tert-butyl peroxide, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butyl peroxide
Vzorec: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23
Bod varu: 109
Bod tání: < –25 °C
Hustota: 0.798 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12
MDL Number: MFCD00008803
CAS číslo: 110-05-4
EINECS: 203-733-6
Merck Index: 12,03515