Tisk…

2-Chlorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

167576-25G 167576-5G
SIAL167576-25GEA 4750 CZK
SIAL167576-25G SIAL167576-5G
2-Chlorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Chlorbenzothiazol
Vzorec: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Bod varu: 141 °C (1013 hPa)
Bod tání: 21…24 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005776
CAS číslo: 615-20-3
EINECS: 210-415-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR