Tisk…
Formylhydrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
M-Clarity™ quality level = MQ100
166375-100G 166375-25G
SIAL166375-100GEA 5290 CZK
SIAL166375-100G SIAL166375-25G
Formylhydrazine, Sigma-Aldrich®
Formylhydrazine
Vzorec: CH₄N₂O
MW: 60.06
Bod varu: 90 °C (0.7 mmHg)
Bod tání: 150
MDL Number: MFCD00007589
CAS číslo: 624-84-0
EINECS: 210-867-9