Tisk…
Adipoyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Adipoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
165212-100G 165212-25G 165212-5G
SIAL165212-100GEA 5690 CZK
SIAL165212-100G SIAL165212-25G SIAL165212-5G
Adipoyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Adipoyldichlorid
Vzorec: C₆H₈Cl₂O₂
MW: 183,03 g/mol
Bod varu: 125 °C (15 hPa)
Hustota: 1,2563 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
MDL Number: MFCD00000759
CAS číslo: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN: 3265
ADR: 8,II