Tisk…
3-Oxoglutaric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
165115-100G 165115-25G
SIAL165115-100GEA 2810 CZK
SIAL165115-100G SIAL165115-25G
3-Oxoglutaric acid, Sigma-Aldrich®
3-Oxoglutaric acid
Vzorec: C₅H₆O₅
MW: 146,1 g/mol
Bod varu: 323 °C (1013 hPa)
Bod tání: 138 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002711
CAS číslo: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069