Tisk…
2-Amino-6-methoxybenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
162590-250G 162590-50G
SIAL162590-250GEA 0 CZK
SIAL162590-250G SIAL162590-50G
2-Amino-6-methoxybenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Vzorec: C₈H₈N₂OS
Bod varu: 348 °C (1013 hPa)
Bod tání: 160 °C
MDL Number: MFCD00005787
CAS číslo: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0