Tisk…
Undec-10-enoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
161667-100G 161667-25G
SIAL161667-100GEA 3080 CZK
SIAL161667-100G SIAL161667-25G
Undec-10-enoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Undec-10-enoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₁₉ClO
Bod varu: 120 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000772
CAS číslo: 38460-95-6
EINECS: 253-951-0
UN: 3265
ADR: 8,II