Tisk…
2-Bromothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
160474-25G 160474-5G
SIAL160474-25GEA 2710 CZK
SIAL160474-25G SIAL160474-5G
2-Bromothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Bromothiazole
Vzorec: C₃H₂BrNS
Bod varu: 171 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,82 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005316
CAS číslo: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4