Tisk…
Phthalimide potassium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
160385-100G 160385-500G 160385-5G
SIAL160385-100GEA 1770 CZK
SIAL160385-100G SIAL160385-500G SIAL160385-5G
Phthalimide potassium salt, Sigma-Aldrich®
Phthalimide potassium salt
Vzorec: C₈H₄KNO₂
MW: 185,22 g/mol
Bod tání: > 300 °C
Hustota: 1,634 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005887
CAS číslo: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6