Tisk…
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
159603-100G 159603-25G
SIAL159603-100GEA 5730 CZK
SIAL159603-100G SIAL159603-25G
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₄
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 168…170 °C
MDL Number: MFCD00002289
CAS číslo: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2