Tisk…
4-Benzyloxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
158348-100G 158348-25G
SIAL158348-100GEA 3540 CZK
SIAL158348-100G SIAL158348-25G
4-Benzyloxyphenol, Sigma-Aldrich®
4-Benzyloxyphenol
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
Bod varu: 328 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002333
CAS číslo: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 12,06331