Tisk…
Methyl bromoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Bromoacetic methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
157910-100G 157910-25G
SIAL157910-100GEA 1110 CZK
SIAL157910-100G SIAL157910-25G
Methyl bromoacetate, Sigma-Aldrich®
Methyl bromoacetate
Vzorec: BrCH₂COOCH₃
MW: 152,98 g/mol
Bod varu: 145 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 1,635 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
MDL Number: MFCD00000189
CAS číslo: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
UN: 2643
ADR: 6.1,II