Tisk…

3-Nitrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

156884-25G 156884-5G
SIAL156884-25GEA 2260 CZK
SIAL156884-25G SIAL156884-5G
3-Nitrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃NO₅
Bod tání: 159…162 °C
MDL Number: MFCD00005921
CAS číslo: 641-70-3
EINECS: 211-373-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR