Tisk…
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99.5% stabilizovaný, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 150-400 ppm
155810-500ML 155810-4L 155810-2.5L
155810-500MLEA 3950 CZK
155810-500ML 155810-4L 155810-2.5L
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99.5% stabilizovaný, Reagent Grade
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 102448
RTECS Number: LU2800000
UNSPSC Code: 12190000
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 78-80 °C (1,013 hPa)
Bod tání: <-20 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: -10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005367
CAS číslo: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) Min. 99.50 %
Assay BHT (GC) 150 - 400 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %
IR spectrum complying
Peroxides (as H₂O₂) Max. 100 ppm
Contains 150-400 ppm BHT as stabilizer
Refractive Index n20/D 1.406 (lit.)