N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ200
155195-100G
155195-25G
155195-5G
SIAL155195-100GEA
13390
CZK
SIAL155195-100G
SIAL155195-25G
SIAL155195-5G
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Vzorec:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ MW: 257.4 Bod varu: 145 Bod tání: –41 °C Hustota: 0.96 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 34 |
MDL Number:
MFCD00008269 CAS číslo: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 2924 ADR: 3 II |