Formaldehyde ≥34,5% vodný roztok stabilizovaný USP, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with methanol 9,0-15,0 %
M-Clarity™ quality level = MQ200
15512-1L-R
15512-2.5L-R
15512-25KG-R
15512-5L-R
SIAL15512-1L-REA
1070
CZK
SIAL15512-1L-R
SIAL15512-2.5L-R
SIAL15512-25KG-R
SIAL15512-5L-R
Formaldehyde ≥34,5% vodný roztok stabilizovaný USP, Sigma-Aldrich®
Formaldehyde
Vzorec:
CH₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003274 CAS číslo: 50-00-0 UN: 2209 ADR: 8,III |