Tisk…
1-(Trimethylsilyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: TSIM, N-(Trimethylsilyl)imidazole, N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
153583-25ML 153583-5ML
SIAL153583-25MLEA 2380 CZK
SIAL153583-25ML SIAL153583-5ML
1-(Trimethylsilyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Vzorec: C₆H₁₂N₂Si
MW: 140.26
Bod varu: 209
Bod tání: –42 °C
Hustota: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 61
MDL Number: MFCD00005280
CAS číslo: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3