N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ100
15222-1ML-F
15222-25ML-F
15222-5ML-F
15222-10X1ML-F
15222-1ML-FEA
926
CZK
15222-1ML-F
15222-25ML-F
15222-5ML-F
15222-10X1ML-F
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Vzorec:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Bod varu: 145 °C (1013 hPa) Bod tání: –41 °C Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 34 °C |
MDL Number:
MFCD00008269 CAS číslo: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 2924 ADR: 3,II |