Tisk…

Thiazole, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

151645-1G 151645-5G
SIAL151645-1GEA 1580 CZK
SIAL151645-1G SIAL151645-5G
Thiazole, Sigma-Aldrich®
Thiazole
Vzorec: C₃H₃NS
Bod varu: 116,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005315
CAS číslo: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
Merck Index: 12,09442

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR