Tisk…
α-Bromo-m-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
145610-10G 145610-50G
SIAL145610-10GEA 3720 CZK
SIAL145610-10G SIAL145610-50G
α-Bromo-m-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Bod varu: 130 °C (4 mmHg)
Bod tání: 90…93 °C
MDL Number: MFCD00001809
CAS číslo: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 2923
ADR: 8,II