Tisk…
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Stabilization: 100 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M-Clarity™ quality level = MQ200
145491-10G 145491-50G
SIAL145491-10GEA 3280 CZK
SIAL145491-10G SIAL145491-50G
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Vzorec: C₆H₁₀
MW: 82.15
Bod varu: 69
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0.7261
MDL Number: MFCD00008595
CAS číslo: 513-81-5
EINECS: 208-172-0
UN: 3295
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03265