Tisk…
4,6-Dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
145378-10G 145378-50G
SIAL145378-10GEA 2400 CZK
SIAL145378-10G SIAL145378-50G
4,6-Dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Bod varu: 176 °C (1013 hPa)
Bod tání: 64…66 °C
Hustota: 1,734 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006109
CAS číslo: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN: 3261
ADR: 8,III