Tisk…
3-(Methylthio)aniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(Methylmercapto)aniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
144886-1G 144886-5G
SIAL144886-1GEA 1070 CZK
SIAL144886-1G SIAL144886-5G
3-(Methylthio)aniline, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)aniline
Vzorec: C₇H₉NS
MW: 139,22 g/mol
Bod varu: 293 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1464 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007793
CAS číslo: 1783-81-9
EINECS: 217-232-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III