Tisk…
α-Bromo-o-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
144711-25G 144711-5G
SIAL144711-25GEA 4280 CZK
SIAL144711-25G SIAL144711-5G
α-Bromo-o-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196.05
Bod varu: 152…155 °C (15 mmHg)
Bod tání: 72…74 °C
MDL Number: MFCD00001794
CAS číslo: 22115-41-9
UN: 2923
ADR: 8 II