Tisk…
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
143510-1G 143510-5G
SIAL143510-1GEA 2810 CZK
SIAL143510-1G SIAL143510-5G
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₃
Bod tání: 245 °C
MDL Number: MFCD00005615
CAS číslo: 21598-06-1
EINECS: 244-468-6