Tisk…

2,2,2-Trichloroethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

142077-25G 142077-100G
SIAL142077-25GEA 2300 CZK
SIAL142077-25G SIAL142077-100G
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Vzorec: C₃H₂Cl₄O₂
Bod varu: 171 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000810
CAS číslo: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR