Tisk…
Jantaran dvojsodný hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium hexahydrate, 1,4-Butanedioic acid disodium salt hexahydrate, Sodium Succinate, Hexahydrate, Sodium succinate dibasic hexahydrate, Disodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt hexahydrate
14170-100G 14170-500G
SIAL14170-100GEA 1090 CZK
SIAL14170-100G SIAL14170-500G
Jantaran dvojsodný hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Jantaran dvojsodný hexahydrát
Vzorec: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
MW: 270,14 g/mol
Bod tání: 300 °C
Hustota: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149117
CAS číslo: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754