Tisk…
Jantaran dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ200
14160-100G 14160-500G
SIAL14160-100GEA 1050 CZK
SIAL14160-100G SIAL14160-500G
Jantaran dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Jantaran dvojsodný
Vzorec: C₄H₄Na₂O₄
MW: 162,05 g/mol
Hustota: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002790
CAS číslo: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828