Amantadine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Adamantylamine, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-amine, 1-Adamantanamine, 1-Aminoadamantane
M-Clarity™ quality level = MQ200
138576-100G
138576-25G
138576-5G
SIAL138576-100GEA
33160
CZK
SIAL138576-100G
SIAL138576-25G
SIAL138576-5G
Amantadine, Sigma-Aldrich®
Amantadine
Vzorec:
C₁₀H₁₇N MW: 151,25 g/mol Bod varu: 214 °C (1013 hPa) Bod tání: 82 °C |
MDL Number:
MFCD00074732 CAS číslo: 768-94-5 EINECS: 212-201-2 Merck Index: 12,00389 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)