Tisk…
Ethylbromacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
133973-100G 133973-500G 133973-5G
SIAL133973-100GEA 1450 CZK
SIAL133973-100G SIAL133973-500G SIAL133973-5G
Ethylbromacetát, Sigma-Aldrich®
Ethylbromacetát
Vzorec: BrCH₂COOCH₂CH₃
Bod varu: 159 °C (1013 hPa)
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
MDL Number: MFCD00000191
CAS číslo: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1,II