2-Naphthalenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Naphthalene-2-sulphonyl chloride, β-Naphthalenesulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
133361-25G
133361-5G
SIAL133361-25GEA
1840
CZK
SIAL133361-25G
SIAL133361-5G
2-Naphthalenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Naphthalenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₁₀H₇ClO₂S Bod varu: 371 °C (1013 hPa) Bod tání: 71…72 °C |
MDL Number:
MFCD00004087 CAS číslo: 93-11-8 EINECS: 202-219-9 UN: 3261 ADR: 8,II |