Tisk…
Isobutyrophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
130362-100G 130362-25G
SIAL130362-100GEA 3260 CZK
SIAL130362-100G SIAL130362-25G
Isobutyrophenone, Sigma-Aldrich®
Isobutyrophenone
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
Bod varu: 217 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008917
CAS číslo: 611-70-1
EINECS: 210-275-0